Surface Disinfectants, perform® advanced alcohol EP
Lieferant: Schülke
SCUE121805EA 226 EUR
SCUE121805 SCUE121804
Surface Disinfectants, perform® advanced alcohol EP
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Ready to use, alcohol-based, surface disinfectants for use in cleanrooms.
  • Fast, effective and residue free
  • 0,2 μm microbial filtered
  • Colour- and fragrance-free
  • Bactericidal, virucidal (BVDV, Vaccinia), fungicidal
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.