Dimethylsulfoxid-[D6] (99,96% D) (99,96% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Synonyme: DMSO deuteriertDMSO-D6Methylsulfoxid deuteriert
84888.0007EA 143 EUR
84888.0007
Dimethylsulfoxid-[D6] (99,96% D) (99,96% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel: D₃CS(O)CD₃
Molecular Weight: 84,09 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 20,2 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 82 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.96 %
Water Max. 0.02 %