Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (73)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sie suchten nach: "esd-sicherheitsschuhe-und-stiefel"
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/92/20236892.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"176"
Sortieren nach:
Lieferant:  ABEBA GMBH
Beschreibung:   ESD-Sicherheitsschuh mit Obermaterial aus Glattleder, Air-Mesh Textileinsätzen, reflektierendem Material und einer leichten PU-Laufsohle (kraftstoffbe...
Lieferant:  ABEBA GMBH
Beschreibung:   ESD-Sicherheitsschuh aus Mikrofaser und rutschfester TPU-Laufsohle, die beständig ist gegen tierische Fette, Öle und Kraftstoffe.
Lieferant:  ABEBA GMBH
Beschreibung:   ESD-Sicherheitsschuh mit Obermaterial aus Glattleder und einer leichten PU-Laufsohle (kraftstoffbeständig).
Lieferant:  ABEBA GMBH
Beschreibung:   ESD-Sicherheitsschuh mit Obermaterial aus Mikrofaser, reflektierendem Material, Velcro® Klettverschluss und einer kraftstoffbeständigen PU-Laufsohle m...
Lieferant:  ABEBA GMBH
Beschreibung:   ESD-Sicherheitsschuh mit Obermaterial aus Glattleder und einer leichten PU-Laufsohle (Kraftstoff-beständig).
Lieferant:  ABEBA GMBH
Beschreibung:   ESD-Sicherheitsschuh mit Obermaterial aus Glattleder und einer leichten PU-Laufsohle (kraftstoffbeständig).
Lieferant:  ABEBA GMBH
Beschreibung:   ESD-Schuh mit Obermaterial aus Mikrofaser und einer Kraftstoff-beständigen PU-Laufsohle mit hoher Rutschfestigkeit und selbstreinigendem Profil. Wasch...
Lieferant:  ABEBA GMBH
Beschreibung:   ESD-Clog aus Rauleder, mit einem feststehenden, verstellbaren Fersenriemen und PU-Sohle (beständig gegen tierische Fette, Öl und Kraftstoff).
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 176
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nächste