Desinfektionsmittel, Korsolex® Endo-Cleaner
Lieferant: Bode
BODE972020EA 79.5 EUR
BODE972020
Desinfektionsmittel, Korsolex® Endo-Cleaner
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Korsolex® Endo-Cleaner ist ein Reiniger für die maschinellen Aufbereitung von flexiblen oder starren Endoskopen sowie zur manuellen Vorreinigung dieser Instrumente.
  • Hervorragendes Lösevermögen bei Fett, Schmutz, Blut und Biofilm
  • Hohe Materialverträglichkeit für Maschine und Endoskop
  • Schaumarm und phosphatfrei
  • Sehr wirksam gegen Biofilme
CE-Kennzeichnung gemäß der Medizinprodukterichtlinie