Hitze- und Schnittschutzhandschuhe, Colortext Plus
Lieferant: Ansell
MARGTX20A800CEA 106 EUR
MARGTX20A800C MARGTX20A700C MARGTX20A000C MARGTX20A900C
Hitze- und Schnittschutzhandschuhe, Colortext Plus
Handschuhe
Die nahtlosen Handschuhe sind aus strukturiertem Nylongarn auf der Außenseite und Baumwollgarn auf der Innenseite gestrickt. Sie besitzen eine gute mechanische Beständigkeit gegen Abrieb und kleine Schnitte.
  • Baumwollgarn auf der Innenseite für zusätzlichen Tragekomfort
  • Latex-Strickbund für genaue Passform
  • Ausgezeichnete Beweglichkeit durch das feine Strickgewebe
Der Handschuh ist ideal für alle Arten von Arbeiten, bei denen allgemeiner mechanischer und/oder thermischer Schutz für die Hände erforderlich ist.
Standards: EN 388:2016 (2X4XB), EN 407 (X1XXXX); Kat. II