Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Schnittschutzhandschuhe, Check & Go Green PU 5
Lieferant: Honeywell Safety Products
Check & Go
Diese gestrickten Handschuhe aus Polyamid/Elastan/HPPE-Fasern und Glasfasern (außen) besitzen eine grüne PU-Beschichtung an der Handinnenfläche. Ideal für den Umgang mit scharfen Teilen in einer öligen oder fettigen Umgebung.
  • Enger Strick (Stärke 13) verleiht dem Handschuh perfekte Stabilität, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet gute Griffsicherheit
  • Belüfteter Rücken optimiert Atmungsaktivität
  • PU-Beschichtung an der Handfläche und an den Fingerspitzen bietet eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Schutz vor Öl
  • Eine vollständig von Polyamid umschlossene Verbundfaser erhöht den Schnittschutz
  • Farbcodierungen am Handrücken und die Farbe der Beschichtung ermöglichen Sicherheitsbeauftragten und Mitarbeitern die leichte optische Erkennung des Schnittschutz-Grades
Typische Anwendungsbereiche sind Automobil- und Teileherstellung, Flugzeugbau und Bauwesen, Catering sowie die Bereiche Energie, Elektrizität, Glas, Metall, Papier, Logistik und Instandhaltung.
Zertifizierungen: EN 388 (4543); Kat. II
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Handschuhgröße Farbe Länge VE Katalognummer Menge
7 Weiß/grün 250 mm 1 PAIR 112-4656
8 Weiß/grün 250 mm 1 PAIR 112-4657
9 Weiß/grün 250 mm 1 PAIR 112-4658
10 Weiß/grün 250 mm 1 PAIR 112-4654
11 Weiß/grün 250 mm 1 PAIR 112-4655
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Modell PU 5
Beidseitig tragbar/handspezifisch Handspezifisch
Einweg/wiederverwendbar Wiederverwendbar
Trägermaterial Polyamid/Elastan/HPPE-Fasern
Oberfläche Handfläche und Fingerspitzen beschichtet
Gauge 13
Stulpenart Strickbündchen
EN-Norm EN 388 (4543)
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping