Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Cut resistant gloves, Perfect Cutting® DIAMOND
Lieferant: Honeywell Safety Products
Perfect Cutting®
These Dyneema® Diamond/Lycra® knitted gloves feature a black polyurethane coating on palm and tips of the fingers and a red elastic wrist cuff.
  • Tight knit (gauge 13) gives the glove perfect support, limits the penetration of dirt and offers a good touch
  • Glove's ventilated back optimises its breathability
  • Dyneema® diamond/Lycra® thread provides outstanding properties against cuts
  • PU coating at palm and fingertips provides outstanding abrasion resistance
  • Black coating enables work in a slightly soiled environment
Ideal for handling sharp parts in a dry or greasy environment.
Standards: EN 388 (4442); Cat. II
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Handschuhgröße Farbe Länge VE Katalognummer Menge
6 Schwarz/weiß 235 mm 1 PAIR DALL2332245/6
7 Schwarz/weiß 235 mm 1 PAIR DALL2332245/7
8 Schwarz/weiß 235 mm 1 PAIR DALL2332245/8
9 Schwarz/weiß 235 mm 1 PAIR DALL2332245/9
10 Schwarz/weiß 235 mm 1 PAIR DALL2332245/10
11 Schwarz/weiß 235 mm 1 PAIR DALL2332245/11
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Modell DIAMOND
Beidseitig tragbar/handspezifisch Handspezifisch
Einweg/wiederverwendbar Wiederverwendbar
Trägermaterial Dyneema®/Lycra®
Oberfläche Coating on palm and fingertips
Gauge 13
Stulpenart Strickbündchen
EN-Norm EN 388 (4442)
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge