Zytoplasmamembran-Markierungskits, CellBrite™
Lieferant: Biotium
CellBrite™
30023.EA 243 EUR
30023. 30022. 30024. 30021.
Zytoplasmamembran-Markierungskits, CellBrite™
Färbemittel Molekularbiologie-Färbemittel
CellBrite-Kits wurden für die Markierung von Zellmembranen mit einem vorgelösten Membran-Fluoreszenzfarbstoff als optimierte Färbelösung entwickelt. Durch die Kombination von CellBrite Membran-Farbstoffen ist es möglich, mehrere Zellpopulationen mit unterschiedlichen Farben zu markieren. Dies ist vor allem für die Untersuchung von Zell-Zell-Interaktionen hilfreich.
  • Direkte Zugabe des Farbstoffs zu normalen Kulturmedien, gefolgt von einer kurzen Inkubationszeit
  • Hochlipophiler Farbstoff verhindert Farbstoffübertragung zwischen Zellen und sorgt für stabile Markierung
  • Hell, photostabil und nicht toxisch
Die Markierung ist stabil und nicht toxisch, geeignet für das Langzeit-Tracking von Zellen.