Programmierbare elektronische Hochleistungs-Bördelstation, Chromacol™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Chromacol™
CRMA60180-ECRHBEA 1920 EUR
CRMA60180-ECRHB CRMA60180ECRH20KIT
Programmierbare elektronische Hochleistungs-Bördelstation, Chromacol™
Verschließ- und Öffnungszangen für Bördelkappen
This fully programmable electronic High Power Crimper (HPC) station is available with adjustable accessory base, external power supply and exchangeable jaw sets for crimping or removal of aluminium and stainless steel seals on 8, 11, 13 and 20 mm diameter vials.
  • Anpassbare Bördeleinstellungen für Kompatibilität mit den meisten Fläschchen/Septum/Kappen-Kombinationen, einschließlich Kappen aus Aluminium, Stahl und Bimetall
  • Bördelkraftsensoren erkennen automatisch, wann die vollständige Abdichtung erreicht wurde und öffnen die Backen zur Entnahme der Fläschchen
  • Höhere Leistung, perfekt für Stahlkappen
  • Austauschbare Bördel- und Öffnungsköpfe können in Sekundenschnelle entfernt oder eingesetzt werden
  • Für jeden Kopf sind bis zu 10 verschiedene Programme verfügbar, die auch gespeichert werden können
  • Durch den vollständig elektrischen Betrieb ist eine Druckluftversorgung am Standort nicht erforderlich
The crimper is a versatile bench top tool when combined with the optional stand which frees both hands for faster crimping operations. The base of the stand measures 254×177 mm and the maximum height for the crimper attached to the adjustable bar is 376 mm.
The crimper can be used on the stand or as a hand-held device. The HPC is compatible with standard aluminium seals, pressure release seals, tin plated steel seals and bimetal two piece seals without any limitation.
Special jaws are available for 13 and 20 mm flip-off seals. The crimping force is higher than on battery powered units and is not limited by battery life or charge state.