Digitale Leselupe, smartlux
Lieferant: Eschenbach
SmartLux
630-2153EA 0 EUR
630-2153
Digitale Leselupe, smartlux
Lupen
Diese digitale Lupe mit hochwertiger Technologie bietet eine dimmbare LCD-Helligkeit, was besonders bei hoher Blendempfindlichkeit von Vorteil ist. Mit der Freeze-Funktion können bis zu 20 Bilder auf dem Gerät abfotografiert und gespeichert werden.
  • Fünf Darstellungsmodi: Echtfarbe und kontrastverstärkt schwarz/weiß, weiß/schwarz, schwarz/gelb, gelb/schwarz
  • Automatische Abschaltung des Geräts nach etwa drei Minuten sorgt für einen niedrigeren Verbrauch
  • Extra großes Sehfeld durch reflexionsfreies 5" LCD und hohem Vergrößerungsbereich
Die LED-Beleuchtung kann bei Arbeiten auf glänzenden Oberflächen ausgeschaltet werden.
Lieferumfang: Mit integriertem Standfuß, einem wiederaufladbaren Lithium-Akku und einem Schutzetui aus Hartschaum.