Mit diesem Handgerät kann man Temperatur und Luftfeuchtigkeit in klimatisierter Luft und Umgebungsluft überwachen. Es sorgt für schnelle Ergebnisse in EDV-Räumen, EDV-Räumen, Galerien, Büros, Werkstätten, Lagerräumen, Privatgebäuden und Gewächshäusern.
PT1000 und kapazitiver Polymersensor (L×Ø: 35×14 mm).
Bestellinformation: Das Hygrometer ist mit einem Testzertifikat ausgestattet und hat kein ISO-Kalibrierzertifikat. Für den Fall, dass ein ISO-Kalibrierzertifikat benötigt wird, geben Sie dies bitte bei der Bestellung an. Wenn ein Kalibrierzertifikat nach der Auslieferung angefordert wird, muss die Einheit zur Kalibrierung zurückgeschickt werden (d.h. es muss nachkalibriert werden und es fallen zusätzliche Kosten für das Zertifikat an).
Lieferumfang: Lieferung mit einer 9 V IEC 6F22-Batterie mit Warnung bei geringer Batterieleistung in einem Karton und Testzertifikat.