ESD-Sicherheitsschuhe, mit Klettverschluss, Light, 31047
Lieferant: Abeba
X-Light
ABEB31047/45EA 0 EUR
ABEB31047/45
ESD-Sicherheitsschuhe, mit Klettverschluss, Light, 31047
Schuhe und Stiefel
ESD-Schuh mit Obermaterial aus Glattleder und einer leichten PU-Laufsohle (kraftstoffbeständig).
  • Schweißabsorbierendes Spezialfutter mit Silver Point
  • Austauschbare acc Wave Einlegesohle, orthopädische Einlegesohlen möglich
  • Sanitized® behandelt zur Verringerung von Gerüchen und Bakterien
  • Leichte PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit und stoßdämpfendem System
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Velcro® Doppelklettverschluss
Farbe: Weiß
Standards: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S2, SRA