Messbecher, mit Henkel
Lieferant: Semadeni
SEMA4731EA 9.6 EUR
SEMA4731 SEMA4732
Messbecher, mit Henkel
Becher
PP, hoch durchscheinend
Ideal for general laboratory use and a wide variety of other applications. With stable handle, spout and easily readable, printed black scale on both sides. Stackable.
  • Volume is equally visible for left and right handers
  • Good chemical resistance, resistant to heat up to 121 °C (for 20 minutes), prolonged use 100 °C
  • To preserve markings, cleaning at no higher than 60 °C is recommended
  • For autoclaving we recommend the design with raised graduations
Das Volumen ist von beiden Seiten gut lesbar Gute Chemikalienbeständigkeit, resistent gegen Hitze bis +121 °C (für 20 Minuten), bei längerer Benutzung +100 °C Um die Markierungen zu erhalten, nicht bei über +60 °C reinigen Für Autoklavieren wird das Design mit erhabenen Graduierungen empfohlen
Lebensmittel-sichere Produkte laut EC Direktive Nr. 10/2011