Well-Platten, PP, WebSeal™, für Chromatographie getestet
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
WebSeal
CRMA60180-P103EA 46.1 EUR
CRMA60180-P103 CRMA60180-P102 CRMA60180-P135 CRMA60180-P105 CRMA60180-P104 CRMA60180-P132 CRMA60180-P134 CRMA60180-P133 CRMA60180-P100 CRMA60180-P130 CRMA60180-P107 CRMA60180-P109
Well-Platten, PP, WebSeal™, für Chromatographie getestet
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
PP, nicht beschichtet, nicht steril, für Chromatographie getestet. Hergestellt aus hochreinem Basisharz, das ein äußerst geringes Ausbluten aufweist, und vollständig GC/MS-getestet auf organische extrahierbare Substanzen ist.
  • Mikrotiterplatten sind chemisch und thermisch beständig und tolerieren Temperaturen von −80...+121 °C
  • Standardformat gemäß SBS- und ANSI-Norm für große Gerätekompatibilität
  • Ideal für pharmazeutische Anwendungen, Probenahme und Lagerung, kombinatorische Chemie- und HTS-Anwendungen
  • Wells mit U- und V-Böden für optimale Probenrückgewinnung