Bottles, without pump vaporiser, BOSTON
Lieferant: Müller + Krempel
MUEL14.289.20EA 14.7 EUR
MUEL14.289.20
Bottles, without pump vaporiser, BOSTON
Flaschen Sprühflaschen
Cosmetic bottles, made of PET, clear.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Pump vaporiser to be ordered separately
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904