Die SMEG-Desinfektionsgeräte garantieren eine perfekte Reinigung und effektive Desinfektion von sowohl komplexen als auch empfindlichen Geräten. Entwickelt für die Anforderungen aller Labors, wie z. B. wirksames Reinigen und Desinfizieren, rationelle Nutzung des verfügbaren Arbeitsplatzes und Zeiteinsparung. Die Modelle der Basic Line bringen zahlreiche Vorteile mit sich, denn es werden keine chemischen Desinfektionsmittel benötigt, es gibt keinen direkten Kontakt mit gefährlichen Stoffen, die Auswirkungen auf die Umwelt werden durch Trennen der abfließenden Flüssigkeiten gemindert, und eine genaue Reinigung und wirksame Desinfektion sind gewährleistet.
- Reinigen bis zu 95 °C – antibakterielle thermale Desinfektion
- Mikroprozessorgesteuerte, programmierbare elektronische Steuerung
- Elektronische Programmierung: 9 voreingestellte Programme + 6 benutzerdefinierbare Programme
- Serielle Schnittstelle RS232 für den Anschluss an einen externen Drucker oder PC
- Außengehäuse aus Edelstahl AISI 304, Reinigungskammer und innere Tür aus Edelstahl AISI 316L
- 2 unabhängige Spületagen mit Teleskopführungen, aktive thermodynamische Trocknung
- Integrierter Wasserenthärter mit Salz-Sensor, Anschlüsse für Kalt- und VE-Wasser
- Elektronisches Türverriegelungssystem für Benutzersicherheit
Die GW1160-Modelle sind mit automatisch regeneriertem Wasserenthärter ausgestattet und verwenden für jedes Reinigungsstadium frisches Wasser. Sie verfügen außerdem über ein Dosiergerät für alkalisches Pulver und eine Peristaltikpumpe für das Säure-Neutralisationsmittel.
Lieferumfang: Serienmäßig mit 3-Phasen-Stromversorgung, einphasig ist auf Anfrage erhältlich. Wird ohne Körbe geliefert, diese bitte separat bestellen.