Barometer mit Uhr, Traceable®
620-2243EA 0 EUR
VWRI620-2243
Barometer mit Uhr, Traceable®
Diese Arbeitsstation überwacht Parameter, welche die Probenanalyse beeinflussen, und hilft bei der Vorhersage von Wetteränderungen.
  • Eignet sich zur Wandmontage
  • Einstellbarer Höhenausgleich (−300 bis +1200 Meter)
  • Grafischer Luftdrucktrend zeigt aktuellen Messwert und Messwerte der vergangenen 1, 3, 6 und 12 Stunden als Balkendiagramm
  • Prognoseindikatoren für Witterungsbedingungen für die nächsten 12 Stunden mit Symbolen für sonnig, bewölkt und regnerisch
  • Uhr: Zeit in AM /PM oder 24-Stunden-Format und Datum
Standards: Traceable®: Rückführbar auf Standards von NIST (National Institute of Standards and Technology).