Beta-Strahlenschutzschirme
Lieferant: Kohler
113-8060EA 371 EUR
113-8060 113-8061
Beta-Strahlenschutzschirme
Schilde Strahlenschutzschilde
Transparentes Schutzschild aus Acryl.
  • Temperaturbeständig bis 70 °C
  • Chemikalienbeständig
  • Kratzer können durch Polieren der Oberfläche entfernt werden