Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Zubehör
Lieferant: Hamilton
Microliter™
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung Typ Für VE Katalognummer Menge
Barrel/plunger assembly, without needle - 85 RN syringes, 5 µl 1 HAMI32134
Zylinder/Kolben-Baugruppe 801 RN 801 RN syringes, 10 µl 1 HAMI32129
Zylinder/Kolben-Baugruppe 802 RN 802 RN syringes, 25 µl 1 HAMI32117
Barrel/plunger assembly, without needle - 805 RN syringes, 50 µl 1 HAMI32120
Barrel/plunger assembly, without needle - 810 RN syringes, 100 µl 1 HAMI32123
Barrel/plunger assembly, without needle - 825 RN syringes, 250 µl 1 HAMI32126
Barrel/plunger assembly - 85 N syringes, 5 µl 1 HAMI32150
Zylinder/Kolben-Baugruppe 801 N 801 N syringes, 10 µl 1 549-0209
Zylinder/Kolben-Baugruppe 801 RN 801 RN syringes, 10 µl 1 549-0215
Barrel/plunger assembly - 802 RN syringes, 25 µl 1 549-0216
Barrel/plunger assembly - 810 RN syringes, 50 µl 1 549-0218
Barrel/plunger assembly - 825 RN syringes, 100 µl 1 549-0219
Chaney adapter 800/1800 800/1800 syringes 1 HAMI32146
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping