Augen- und Gesichtsdusche, zur Wandmontage (Aufputz)
Lieferant: Broen Lab
BROE17.928.009EA 606 EUR
BROE17.928.009
Augen- und Gesichtsdusche, zur Wandmontage (Aufputz)
Augen-/Gesichtsdusche mit zwei Messingköpfen mit chemikalienbeständiger Polybeschichtung und Auffangschüssel aus Edelstahl.
  • Kunststoff-Drückplatte mit großem Signal „PUSH“
  • Wandbefestigung mit freiliegenden Rohren
  • Wassermenge wird durch integrierten FLOWFIX reguliert (26 l/min)
Gewicht: ca. 4,5 kg
Anschluss: G 1/2" Einlass innen
Mindestarbeitsdruck: 1,5 bar
Standards: EN 15154-2; ANSI Z358.1. TÜV-geprüft