Augendusche, zur Wandmontage
Lieferant: Broen Lab
118-0140EA 0 EUR
118-0140
Augendusche, zur Wandmontage
Erste-Hilfe-Ausstattung Duschen
Augenduschen zur Wandbefestigung mit zwei Duschköpfen aus Messing mit chemikalienbeständiger Polybeschichtung.
  • Mit integriertem FLOWFIX zur Wasserregulierung
  • Mit PUSH-Griff
Mindestarbeitsdruck: 1,5 bar
Anschluss: G 1/2" innen
Standards: EN 15154-2; ANSI Z358.1. TÜV-geprüft