Sie suchten nach: Durchflusszellen
Mikroskopie-Durchflusszellen dienen der Überwachung und Auswertung von Biofilm-Prozessen mithilfe der Mikroskopie und Bildanalyse. Durchflusszellen sind vollständig autoklavierbar und wiederverwendbar, und sämtliche Durchflusszellen sind mit Konfokal-, Fluoreszenz- und Auflichtmikroskopie kompatibel. Einige Modelle sind auch für die Durchlichtmikroskopie geeignet. Einweg-Durchflusszellen verringern das Risiko einer Kontamination und machen die Sterilisation überflüssig. VWR bietet eine ganze Reihe von Zubehör und Ersatzteilen für Ihre Durchflusszellen-Apparatur an.
7 Ergebnisse wurden gefunden
Sort Results
Listenansicht
Hybridansicht