Diese gestrickten Spandex/Nylon-Handschuhe verfügen über eine Nitrilschaumbeschichtung auf der Handinnenseite. Unter rauen Arbeitsbedingungen hat die extrem dünne FORTIX™ Nitrilschaumschicht eine dreimal längere Lebensdauer als vergleichbare Beschichtungen. Dies verlängert die Haltbarkeit der Handschuhe und senkt die Gesamtbetriebskosten.
- FORTIX™-Beschichtung bewirkt einen verstärkten Trockengriff und ist atmungsaktiv für kühlere, trockenere Hände und weniger Schweißbildung
- Nahtloses Nylon-Spandex-Trägermaterial mit einer Fadenstärke von 18 Gauge vermittelt ein Arbeitsgefühl fast wie mit bloßen Händen, ist atmungsaktiv, bietet Tragekomfort und ermöglicht den Fingerspitzen die Tastsensibilität, die für Feinarbeiten erforderlich ist
- Die ZONZ® Comfort Fit Technology von Ansell passt sich der anatomischen Form der Hände an und sorgt für erhöhte Trägerleistung und Bewegungsfreiheit
- Ultraleicht, abriebfest
- Silikonfreies Material: Keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten durch eine Übertragung von freigesetzten Silikonpartikeln
- Öko-Tex® zertifiziert
Ideal für die Montage trockener Komponenten, Feinmontage von kleinen Schrauben und Muttern, Handhabung kleiner/empfindlicher Teile, Ein- und Ausbau von Komponenten, Ein- und Ausschrauben und Feinmechanik.
Standards: EN 388:2016 (3121A); Kat. II
OEKO-Tex® Standard 100