5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN300-14223.1GEA
0
EUR
ENAMEN300-14223.1G
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₇N₃ Molecular Weight: 97,12 g/mol |
MDL:
MFCD00068156 CAS-Nummer: 1192-21-8 |