Wasser zur Synthese, deionisiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: WasserstoffoxidHydrogenoxid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.48333.9010EA 74.4 EUR
8.48333.9010 8.48333.1000 8.48333.9200 8.48333.9910
Wasser zur Synthese, deionisiert, Sigma-Aldrich®
Wasser
Formel: H₂O
Molecular Weight: 18,02 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 12,10175

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Boiling point 99 - 101 °C
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.9979 - 0.9985
Conductivity (20 °C) ≤ 4.3 µS/cm
- -
- -

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR