Phthalid
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung
Synonyme: 2-(Hydroxymethyl)benzoesäurelacton
EHERC14382000EA 97 EUR
EHERC14382000
Phthalid
Phthalid
Formel: C₈H₆O₂
Molecular Weight: 134,13 g/mol
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 73 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (30 °C)
MDL: MFCD00005906
CAS-Nummer: 87-41-2
EINECS: 201-744-0