4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: ApocyninAcetovanillon
CAYM11976-10EA 414 EUR
CAYM11976-10 CAYM11976-1 CAYM11976-5
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115 °C
MDL: MFCD00008747
CAS-Nummer: 498-02-2
EINECS: 207-854-5
Merck Index: 13,00746