Cholinchlorid
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme: (2-Hydroxyethyl)trimethylammoniumchlorid
ENAMEN300102823.1GEA 0 EUR
ENAMEN300102823.1G ENAMEN300102823 ENAMEN300102823.5G
Cholinchlorid
Cholinchlorid
Formel: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
Molecular Weight: 139,62 g/mol
Schmelzpunkt: 244…247 °C
Dichte: ∼1,205 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011721
CAS-Nummer: 67-48-1
EINECS: 200-655-4
Merck Index: 13,02226
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/68/17/2296817.jpg