Kaliumstannat Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL462799-250GEA
44.3
EUR
SIAL462799-250G
SIAL462799-1KG
Kaliumstannat Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Kaliumstannat Trihydrat
Formel:
K₂O₃Sn·3H₂O Molecular Weight: 298,94 g/mol (244,89 anhy) |
MDL:
MFCD00150391 CAS-Nummer: 12125-03-0 EINECS: 235-255-9 |