1-(2-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
Lieferant: MENAI (PART OF CHEMPUR)
MENASR469.5EA
0
EUR
MENASR469.5
MENASR469.10
1-(2-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
1-(2-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
Formel:
C₈H₇F₃N₂S Molecular Weight: 220,22 g/mol |
MDL:
MFCD00041161 CAS-Nummer: 1736-71-6 EINECS: 217-084-1 |