1,4-Diiod-2,5-dimethoxybenzol
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB13697.1EA 0 EUR
MAYBBTB13697.1 MAYBBTB13697.10
1,4-Diiod-2,5-dimethoxybenzol
1,4-Diiodo-2,5-dimethoxybenzene
Formel: C₈H₈I₂O₂
Molecular Weight: 389,9569 g/mol
MDL: MFCD00461369
CAS-Nummer: 51560-21-5