Bis(trimethylsilyl)sulfat
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
SILNSILS02810.25EA 0 EUR
SILNSILS02810.25 SILNSILS02810.5 SILNSILS02810.100
Bis(trimethylsilyl)sulfat
Bis(trimethylsilyl)sulfat
Formel: C₆H₁₈O₄SSi₂
Molecular Weight: 242,4407 g/mol
MDL: MFCD00008268
CAS-Nummer: 18306-29-1
EINECS: 242-192-0