1-(Nitromethyl)cyclohexen
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBJFD00082.1EA
0
EUR
MAYBJFD00082.1
MAYBJFD00082.250
1-(Nitromethyl)cyclohexen
1-(Nitromethyl)cyclohexene
Formel:
C₇H₁₁NO₂ |
CAS-Nummer:
5330-61-0 |