4-(Methylsulfonyl)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
FLUO32697.25GEA 0 EUR
FLUO32697.25G FLUO32697-5G FLUO032697.25G FLUO032697.5G
4-(Methylsulfonyl)anilin
4-(Methylsulfonyl)anilin
Formel: C₇H₉NO₂S
Molecular Weight: 171,21 g/mol
MDL: MFCD00025353
CAS-Nummer: 5470-49-5
EINECS: 226-803-8