2-Aminophenol-4-sulfonamid
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN30001211.1GEA
0
EUR
ENAMEN30001211.5G
ENAMEN30001211.10G
ENAMEN30001211.1G
2-Aminophenol-4-sulfonamid
2-Aminophenol-4-sulfonamid
Formel:
C₆H₈N₂O₃S |
MDL:
MFCD00035782 CAS-Nummer: 98-32-8 EINECS: 202-657-0 |