(±)-Boc-α-phosphonoglycintrimethylester 95%
Lieferant: Thermo Scientific
B25421.06EA
195
EUR
B25421.06
B25421.03
B25421.14
(±)-Boc-α-phosphonoglycintrimethylester 95%
(±)-Boc-α-phosphonoglycintrimethylester
Formel:
C₁₀H₂₀NO₇P Molecular Weight: 297,24 g/mol Schmelzpunkt: 67…71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02178893 CAS-Nummer: 89524-98-1 |