(Trimethylstannyl)dimethylphenylsilan
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
Gefahr
SILNSILS20412.1EA 90.7 EUR
SILNSILS20412.1 SILNSILS20412.5
(Trimethylstannyl)dimethylphenylsilan
(Trimethylstannyl)dimethylphenylsilan
Formel: C₁₁H₂₀SiSn
MDL: MFCD00800633
CAS-Nummer: 94397-44-1