(3-Aminopropyl)dimethylmethoxysilan
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
FLUO005258.25GEA
0
EUR
FLUO005258.25G
SILNSILS00760.5
SILNSILS00760.10
SILNSILS00760.25
(3-Aminopropyl)dimethylmethoxysilan
(3-Aminopropyl)dimethylmethoxysilan
Formel:
C₆H₁₇NOSi |
MDL:
MFCD01861689 CAS-Nummer: 31024-26-7 |