4-(Piperidin-1-ylsulfonyl)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBTL00817DAEA
0
EUR
MAYBTL00817DA
MAYBTL00817EA
MAYBTL00817
4-(Piperidin-1-ylsulfonyl)anilin
4-(Piperidin-1-ylsulfonyl)anilin
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O₂S |
MDL:
MFCD00276969 CAS-Nummer: 6336-68-1 |