Bathocuproinsulfonat Dinatriumsalz
Lieferant: Serva
SERA14470.03EA 573 EUR
SERA14470.03 SERA14470.02
Bathocuproinsulfonat Dinatriumsalz
Bathocuproinsulfonat Dinatriumsalz
Formel: C₂₆H₁₈N₂Na₂O₆S₂
EINECS: 258-111-7