3-Chlor-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3244-5GEA
1250
EUR
COBBBB-3244-5G
COBBBB-3244-1G
3-Chlor-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
3-Chlor-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₃BClNO₄ |
MDL:
MFCD09800860 CAS-Nummer: 957120-55-7 |