Methyl-6-(hydroxymethyl)picolinat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H63793.03EA 163 EUR
H63793.03 H63793.MD
Methyl-6-(hydroxymethyl)picolinat 95%
Methyl-6-(hydroxymethyl)picolinat
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840850
CAS-Nummer: 39977-44-1