4-(Propylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3008-5GEA 380 EUR
COBBBB-3008-5G COBBBB-3008-1G
4-(Propylcarbamoyl)phenylboronsäure
4-(Propylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₄BNO₃
MDL: MFCD06656015
CAS-Nummer: 171922-46-6