3-(Methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3056-5GEA
225
EUR
COBBBB-3056-5G
COBBBB-3056-1G
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₀BNO₃ Molecular Weight: 178,98 g/mol |
MDL:
MFCD04038918 CAS-Nummer: 832695-88-2 |