3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3061-5GEA 103 EUR
COBBBB-3061-5G COBBBB-3061-25G COBBBB-3061-1G
3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₆BNO₃
MDL: MFCD04115692
CAS-Nummer: 723282-09-5