4-(2,2,2-Trifluorethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-3024-1GEA
221
EUR
COBBBB-3024-1G
COBBBB-3024-5G
4-(2,2,2-Trifluorethylcarbamoyl)phenylboronsäure
4-(2,2,2-Trifluorethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₉BF₃NO₃ |
MDL:
MFCD08235087 CAS-Nummer: 874459-90-2 |