Hafniumtetrakis[ethyl(methyl)azanid], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL725544-10GEA 1170 EUR
SIAL725544-10G
Hafniumtetrakis[ethyl(methyl)azanid], Sigma-Aldrich®
Tetrakis(ethylmethylamino)hafnium(IV)
Formel: C₁₂H₃₂HfN₄
MDL: MFCD03427130
CAS-Nummer: 352535-01-4