1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzolchlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H63312.06EA 222 EUR
H63312.06 H63312.03
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzolchlorid 98%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzolchlorid
Formel: C₈H₁₂ClNO₂
Molecular Weight: 153,18
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01114582
CAS-Nummer: 876-33-5