5-Amino-2-brombenzoesäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H60382.06EA 78.7 EUR
H60382.06 H60382.14
5-Amino-2-brombenzoesäure 95%
5-Amino-2-brombenzoesäure
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216,03
Schmelzpunkt: 171…179 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368968
CAS-Nummer: 2840-02-0