2-Amino-3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL366080-25GEA 39.3 EUR
SIAL366080-25G
2-Amino-3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄ClF₃N₂
Molecular Weight: 196,5600 g/mol
MDL: MFCD00042154
CAS-Nummer: 79456-26-1
EINECS: 401-670-0